Principaux documents
N1404
Sigma-Aldrich
Niaproof® 4
~27% in H2O
Synonyme(s) :
Sulfate de 7-éthyl-2-méthyl-4-undécyle sodium salt, Sulfate de 7-éthyl-2-méthyl-4-undécyle, sel sodique, Tergitol 4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H29NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
anionic
Forme
liquid
Poids mol.
316.43 g/mol
Concentration
~27% in H2O
Technique(s)
DNA extraction: suitable
hybridization: suitable
protein quantification: suitable
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
Densité
1.06 g/mL at 20 °C
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Clé InChI
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le Niaproof 4 est un tensioactif à deux queues. [1]
Application
Le Niaproof 4 a été utilisé dans une étude évaluant les conditions physicochimiques de la transformation thermique de l'oxyde de zirconium mésoporeux et microporeux. [1] Il a également été utilisé dans une étude visant à améliorer des milieux de placage pour la détection d'espèces du genre Salmonella. [2]
Autres remarques
Tensioactif alkylsulfate de sodium.
Liaison
Il s'agit des mêmes tensioactifs anioniques que ceux anciennement fabriqués par Union Carbide sous la marque Tergitol.
Informations légales
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Physical Chemistry of the Thermal Transformation of Mesoporous and Microporous Zirconia
Pacheco, G. and J. J. Fripiat
The Journal of Physical Chemistry B, 104, 11906-11906 (2000)
E T Mallinson et al.
Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 12(1), 83-87 (2000-02-26)
The Salmonella detection ability of 2 surfactant-supplemental media, xylose-lysine-tergitol (Nia-proof) 4 (XLT4) and Miller-Mallinson (MM) agar, was compared against that of several commonly used plating media. XLT4 and MM appeared to be the most efficient in detecting Salmonella in meat
Nieves Martinez-Peinado et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-16)
Chagas disease is caused by the protozoan parasite Trypanosoma cruzi and affects over 6 million people worldwide. Development of new drugs to treat this disease remains a priority since those currently available have variable efficacy and frequent adverse effects, especially
Dayna M Brichta-Harhay et al.
Applied and environmental microbiology, 74(20), 6289-6297 (2008-08-30)
The hide and carcass hygiene of cull cattle at slaughter in four geographically distant regions of the United States was examined from July 2005 to April 2006 by measuring the aerobic plate counts (APC) and the prevalences and loads of