N1038
Monoclonal Anti-Nup98 antibody produced in mouse
clone 2H10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Nucleoporin, 98-kD
755,00 €
About This Item
755,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~98 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotype
IgG2cκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUP98(4928)
rat ... Nup98(81738)
Description générale
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable