N0765
Acide nicotinique
suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Acide 3-picolinique, Acide pyridine-3-carboxylique, Facteur de prévention de la pellagre
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
Mw 123.11 g/mol
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Couleur
white to faint yellow
pH
3.4 (20 °C, 10 g/L)
Pf
236-239 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
379.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
193 °C - closed cup