Principaux documents
MTOX1011
Sigma-Aldrich
PXR Knockout HepaRG Cells
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
1 VIAL
1 080,00 €
1 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 VIAL
1 080,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.81
1 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
PXR Knockout HepaRG Cells, 1 vial
Source biologique
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Forme
liquid
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... NR1I2(1337040)
Description générale
HepaRG is a human hepatoma cell line. The cells possess a pseudodiploid karyotype and have been characterized as an oval ductular bipotent hepatic cell line as they have the ability to differentiate into both biliary and hepatocyte lineages in the presence of DMSO. HepaRG PXR KO cells express the major xenobiotic sensors (CAR and AhR), drug transporters, phase I and II drug metabolizing enzymes as well as key hepatic transcription factors involved in stress response pathways.
Application
See technical bulletin for detailed protocols
Caractéristiques et avantages
HepaRG cells are the most metabolically active human hepatocyte cell line developed to date. These cells are suitable for a wide variety of studies for drug metabolism, CYP induction, metabolism-mediated toxicity, transporter, and hepatotoxicity.
  • Sigma′s HepaRG PXR Knockout (KO) allows conclusive identification of CYP3A4 induction through PXR activation.
Zinc finger nucleases (ZFN) mediated Knock-out of NR1I2 (PXR) gene.
  • The frame-shift mutation of NR1I2 gene was confirmed by fragment length analysis and DNA sequencing.
  • Loss of functionality was confirmed by loss of response to inducers of cytochrome P450 activity.
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation
Informations légales
These products are covered by the License Agreement as described in Exhibit 1 and 2, in the technical bulletin.
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable