Principaux documents
MTOX1013
Sigma-Aldrich
HepaRG Cells AHR (-/-)
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
1 VIAL
898,00 €
898,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 VIAL
898,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.81
898,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
HepaRG Cells AHR (-/-), one vial, from human female liver(hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
Source biologique
human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor)
Forme
liquid
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... AHR(196)
Description générale
HepaRG is a human hepatoma cell line. The cells possess a pseudodiploid karyotype and have been characterized as an oval ductular bipotent hepatic cell line as they have the ability to differentiate into both biliary and hepatocyte lineages in the presence of DMSO. HepaRG AHR knockout cells express the major xenobiotic sensors (PXR and CAR), drug transporters, phase I and II drug metabolizing enzymes as well as key hepatic transcription factors involved in stress response pathways.
Application
See technical bulletin for detailed protocols
Caractéristiques et avantages
HepaRG cells are the most metabolically active human hepatocyte cell line developed to date. These the cells are suitable for a wide variety of studies for drug metabolism, CYP induction, metabolism-mediated toxicity, transporter, and hepatotoxicity. - Sigma′s HepaRG AHR Knockout (KO) allows conclusive identification of CYP1A1 and CYP1B1 induction through AHR activation.
Zinc finger nucleases (ZFN) mediated Knockout of AHR (AHR) gene.
  • The frame-shift mutation of AHR gene was confirmed by fragment length analysis and DNA sequencing.
  • Loss of functionality was confirmed by loss of response to inducers of cytochrome P450 activity.
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Informations légales
Exhibit 1: ADME/Tox cell lines license
Exhibit 2: HepaRG limited use license
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ziyu Liu et al.
Journal of molecular histology, 44(4), 455-461 (2013-04-03)
The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a ligand-activated transcription factor implicated in multiple cellular processes and its expression has been shown to play a critical role in tumorigenesis. However, the role of AhR in tumorigenesis of hepatocellular carcinoma remains unclear.
E F O'Donnell et al.
Cell death & disease, 5, e1038-e1038 (2014-02-01)
Identification of new molecular targets for the treatment of breast cancer is an important clinical goal, especially for triple-negative breast cancer, which is refractory to existing targeted treatments. The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a ligand-activated transcription factor known primarily
Dániel Szöllősi et al.
PloS one, 11(1), e0146066-e0146066 (2016-01-05)
Understanding of multidrug binding at the atomic level would facilitate drug design and strategies to modulate drug metabolism, including drug transport, oxidation, and conjugation. Therefore we explored the mechanism of promiscuous binding of small molecules by studying the ligand binding
Hong Feng Zhang et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 36(11), 1873-1881 (2012-04-11)
During the course of alcohol-induced liver damage, hepatic stellate cells are transformed into proliferative, fibrogenic, and contractile myofibroblasts. Aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a transcription factor that controls the expression of genes involved in the metabolism of xenobiotics, inflammation, cell
Marc Le Vee et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 24(6), 1775-1781 (2010-07-14)
Aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a drug-sensing receptor activated by environmental contaminants such as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), and is known to drive regulation of target genes in various human cell types. Its involvement in TCDD-mediated regulation of target genes in human