MTCT7950
MTC™ Bio Sample Transport Tubes
capacity 14 mL, self-standing
Synonyme(s) :
reagent dish, sample storage tube, self standing tube
322,00 €
About This Item
322,00 €
Produits recommandés
Matériaux
clear
polypropylene
screw cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio T7950
Capacité
14 mL
Diam. × L
16 mm × 100 mm
Adéquation
suitable for (cell culture)
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Leak-proof screw caps
- White printed graduations
- Sterile bags of 100 tubes
- White marking spot
- Self-standing / round bottom