MTCP411411
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 7 mL, large bulb, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 500 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P4114-11
Taille
7 mL
Catégories apparentées
Description générale
Transfer pipette, 7ml, large bulb, graduated to 3mL, sterile, individually wrapped, 500/cs
Caractéristiques et avantages
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio