Principaux documents
MTCA8401B
MTC Bio BenchBin Benchtop Biohazard Bin
capacity 1.5 L
Synonyme(s) :
bio waste bin
1 EA
44,90 €
44,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
44,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
24111500
Nomenclature NACRES :
NB.15
44,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
MTC Bio A8401B
Capacité
1.5 L
Description générale
BenchBin Benchtop Biohazard Bin, 1.5L, 7 x 5 x7in, 1/ea
Caractéristiques et avantages
  • Safely dispose of tips, tubes, gloves, etc.
  • Secures and covers hazardous waste
  • Easy push open/close spring lid
  • Compact footprint – 7 x 5 x 7in.
Informations légales
BenchBin is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio