MSST0038
SILu™Lite IGFBP7 Insulin-like growth factor-binding protein 7 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonyme(s) :
IBP-7, IGF-binding protein 7, IGF-bindingprotein7, IGFBP-7, IGFBP-rP1, MAC25 protein, PGI2-stimulating factor, Prostacyclin-stimulating factor, Tumor-derived adhesion factor (TAF)
687,00 €
About This Item
687,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Adéquation
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IGFBP7(3490)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable