MCL1
Mammalian Cell Lysis Kit
Synonyme(s) :
Cell Lysis Reagent
612,00 €
About This Item
612,00 €
Produits recommandés
Utilisation
kit sufficient for 250 extractions (100 mm tissue culture plates)
Niveau de qualité
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Mammalian cell lysis kit was used to test the role of vascular endothelial growth factor (VEGF) receptor-1 and its ligand VEGF-B in motor neuron degeneration.[1]
Caractéristiques et avantages
- The kit can be used to prepare cell lysis buffer and other modified buffers
- The kit enables the researcher to change the buffer′s components to obtain maximum efficiency for a specific protein
Composants
Composants de kit également disponibles séparément
- P8340Protease inhibitor cocktail 2.5 mLFDS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable