MAK082
Aldehyde Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonyme(s) :
ALDH Activity Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases; cancer; hematological disorder
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Les clients ont également consulté
Articles
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.