Principaux documents
126925
Sigma-Aldrich
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, CAS 9028-88-0, is a native aldehyde dehydrogenase from yeast that catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid.
Synonyme(s) :
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, Aldehyde NAD(P) + oxidoreductase
100 U
259,00 €
259,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
100 U
259,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
259,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Niveau de qualité
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥19 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
aqueous buffer: soluble
Activité étrangère
NADH oxidase ≤0.01 U/mg
alcohol dehydrogenase ≤0.01 U/mg
lactate dehydrogenase ≤0.01 U/mg
oxidase ≤0.01 U/mg
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Native aldehyde dehydrogenase from yeast. Catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid. Useful for the determination of aldehyde content. pH optimum 8.75.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will oxidize 1.0 µmol of acetaldehyde to acetic acid per min at 25°C, pH 8.0.
Reconstitution
Prepare stock solutions just prior to use.
Autres remarques
Tamaki, N., et al. 1977. J. Biochem (Tokyo)82, 73.
Black, S., et al. 1955. Methods Enzymol.1, 508.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable