Principaux documents
N7160
Sigma-Aldrich
NAD-ADH Reagent Multiple Test Vial
for alcohol determination
Synonyme(s) :
Ethanol assay reagent
10 X 16 ML
567,00 €
567,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 X 16 ML
567,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.51
567,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Application
NAD-ADH Reagent Multiple Test Vial has been used to determine the alcohol content in blood.[1] It has also been used to detect ethanol levels in mice.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Alcohol dehydrogenase (ADH) catalyzes the oxidation of alcohol to acetaldehyde[3] with the simultaneous reduction of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) to NADH.[4] The consequent increase in absorbance at 340 nm is directly proportional to alcohol concentration in the sample.
Autres remarques
Vial contains ≥10 μmol of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and ≥800 units of yeast alchohol dehydrogenase (ADH), buffer salts, and stabilizers.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Tatsuro Kumada et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(3), 742-756 (2006-01-20)
The brains of fetal alcohol syndrome patients exhibit impaired neuronal migration, but little is known about the mechanisms underlying this abnormality. Here we show that Ca2+ signaling and cyclic nucleotide signaling are the central targets of alcohol action in neuronal
Ajay C Donepudi et al.
Hepatology communications, 2(1), 99-112 (2018-02-07)
Alcoholic fatty liver disease (AFLD) is a major risk factor for cirrhosis-associated liver diseases. Studies demonstrate that alcohol increases serum bile acids in humans and rodents. AFLD has been linked to cholestasis, although the physiologic relevance of increased bile acids
Ana M Romero et al.
Neurotoxicity research, 29(1), 69-79 (2015-08-13)
Chronic alcohol consumption may cause neurodevelopmental and neurodegenerative disorders. Alcohol neurotoxicity is associated with the production of acetaldehyde and reactive oxygen species that induce oxidative DNA damage. However, the molecular mechanisms by which ethanol disturbs the DNA damage response (DDR)
Denys V Volgin
Neuroscience letters, 439(2), 182-186 (2008-06-03)
Prenatal alcohol exposure (AE) is associated with lasting abnormalities of sleep and motor development, but the underlying mechanisms are unknown. We hypothesized that AE alters development of GABAergic signaling in the hypothalamic regions important for the control of sleep and
A rapid enzymatic method for estimating ethanol in body fluids.
D Jones et al.
Clinical chemistry, 16(5), 402-407 (1970-05-01)