MAK045
HDL and LDL/VLDL Quantitation Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonyme(s) :
HDL and LDL/VLDL Assay Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Application(s)
cosmetics
food and beverages
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
cardiovascular diseases
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup