L1567
Lipoprotein, high density from human plasma
lyophilized powder
Synonyme(s) :
α-Lipoprotein, HDL, High density lipoprotein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
vial of ~10 mg protein (modified Lowry)
Solubilité
0.85% sodium chloride: soluble 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... APOA1(335) , APOA4(337) , APOA5(116519) , APOB(338) , APOC1(341) , APOC3(345) , APOE(348)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.