MAK033
ADP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup