Principaux documents
MAK006
Sigma-Aldrich
Kit de dosage de l′urée
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le nouveau kit de dosage de l'urée (réf. MAK471) est désormais disponible ! L'urée est le principal produit final du métabolisme de l'azote chez la plupart des animaux[1] ; elle est produite par une série de réactions dans le foie qui constituent le cycle de l'urée. Dans ce cycle, l'ammoniaque est converti en urée, qui est transportée par le sang jusqu'aux reins en vue de son élimination hors du corps.[2] Des taux sanguins d'urée élevés peuvent indiquer une insuffisance rénale.[3] Les taux d'urée peuvent également être élevés en réponse à un traitement avec certains médicaments (corticostéroïdes notamment), ou suite à une réduction de la filtration rénale due à une déshydratation ou une insuffisance cardiaque congestive. Des taux sanguins d'urée réduits peuvent être provoqués par une maladie hépatique ou la malnutrition.[4]
Application
Le Kit de dosage de l′urée est utilisé pour mesurer la concentration en urée.[5][6][7]
Caractéristiques et avantages
Compatible avec les systèmes de manipulation d′échantillons à haut débit.
Adéquation
Permet de mesurer la concentration en urée dans divers types d′échantillons tels que le sérum, le plasma, l′urine, etc.
Principe
Dans ce test, la concentration en urée est déterminée par une réaction enzymatique couplée, qui donne un produit mesurable par colorimétrie (570 nm) dont la quantité est proportionnelle à celle de l′urée présente.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Protein tyrosine phosphatase 1B deficiency in podocytes mitigates hyperglycemia-induced renal injury.
Ito Y, et al.
Metabolism, Clinical and Experimental, 76, 56-69 (2017)
Inhibition of the RhoGTPase Cdc42 by ML141 enhances hepatocyte differentiation from human adipose-derived mesenchymal stem cells via the Wnt5a/PI3K/miR-122 pathway: impact of the age of the donor.
Chaker D, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 9(1), 167-167 (2018)
Nitrogen excretion: three end products, many physiological roles.
Wright P A.
The Journal of Experimental Biology, 198(2), 273-281 (1995)
Ammonia metabolism and the urea cycle: function and clinical implications.
Dimski D S.
Journal of Veterinary Internal Medicine, 8(2), 73-78 (1994)
Hina Hussain et al.
Skin pharmacology and physiology, 32(2), 94-100 (2019-02-21)
Free amino acids (FAAs) and urea, present inside the corneocytes, can be important indicators of skin condition. However, due to the lack of a standard extraction protocol for FAAs from corneocytes, conflicting research results have been reported. Therefore, the purpose
Protocoles
Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf