M9943
10X MTP™ Taq Buffer
10X buffer, free of DNA contaminants; use with MTP Taq DNA Polymerase
Forme
liquid
Couleur
colorless
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- for the amplification of bacterial 16s rRNA genes from purified DNA
- to amplify archaeal 16s rRNA
- along with MTP Taq DNA polymerase (D7442) to amplify specific bacterial 16s rRNA genes from purified DNA
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
MTP™ Taq DNA Polymerase is a recombinant thermostable enzyme from Thermus aquaticus expressed in E. coli and purified using a proprietary process to minimize levels of contaminating DNA.