M8883
4-Methylumbelliferyl phosphate
phosphatase substrate, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl-phosphoric acid
52,20 €
About This Item
52,20 €
Produits recommandés
Nom du produit
4-Methylumbelliferyl phosphate, phosphatase substrate
Description
phosphatase substrate
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
Clé InChI
BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable