398179
Diethanolamine
ACS reagent, ≥98.5%
Synonyme(s) :
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
56,70 €
About This Item
56,70 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.98 atm ( 100 °C)
Essai
≥98.5%
Forme
solid or liquid
Température d'inflammation spontanée
689 °F
Pds éq.
104.0-106.0 Apparent
Limite d'explosivité
10.6 %
Impuretés
≤0.15% water
≤1.0% C2H7NO
≤1.0% C6H15NO3
Résidus de calcination
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤15
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
pb
217 °C/150 mmHg (lit.)
Pf
28 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 105 g/L at 20 °C
Densité
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver,Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup