M8537
MCDB 131 Medium
With ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
131 Medium, Medium 131, Molecular, Cellular, and Development Biology 131 medium
53,40 €
About This Item
53,40 €
Produits recommandés
Nom du produit
MCDB 131 Medium, With trace elements and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forme
powder
Concentration
11.6 g/L
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: 0.012 g/L
L-glutamine: 1.461 g/L
HEPES: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Quantité
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.