Principaux documents
M7684
Sigma-Aldrich
MRS 2159
>98% (HPLC), solid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H11N3O8PNa3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pour en savoir plus sur le produit M7684, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
>98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2ccc(cc2)C([O-])=O)c1COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C15H14N3O8P.3Na/c1-8-13(20)11(6-19)12(7-26-27(23,24)25)14(16-8)18-17-10-4-2-9(3-5-10)15(21)22;;;/h2-6,20H,7H2,1H3,(H,21,22)(H2,23,24,25);;;/q;3*+1/p-3/b18-17+;;;
Clé InChI
VCUDBCPCDKEAKO-GLCFPVLVSA-K
Informations sur le gène
human ... P2RX1(5023)
Actions biochimiques/physiologiques
P2X1 purinoceptor antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Informations légales
Sold under license from the National Institutes of Health
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yong-Chul Kim et al.
Drug development research, 45(2), 52-66 (1998-10-01)
Novel analogs of the P2 receptor antagonist pyridoxal-5'-phosphate-6-phenylazo-2',4'-disulfonate (PPADS) were synthesized. Modifications were made through functional group substitution on the sulfophenyl ring and at the phosphate moiety through the inclusion of phosphonates, demonstrating that a phosphate linkage is not required