Principaux documents
M6628
Sigma-Aldrich
O-Methylserotonin hydrochloride
crystalline
Synonyme(s) :
3-(2-Aminoethyl)-5-methoxyindole hydrochloride, 5-Methoxytryptamine hydrochloride, Mexamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.70
Beilstein:
3717598
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
crystalline
Pf
245-250 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
Clé InChI
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Nonselective serotonin receptor agonist that lacks affinity for the 5-HT3 receptor.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the