M6524
Methoxamine hydrochloride
Synonyme(s) :
α-(1-Aminoethyl)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].COc1ccc(OC)c(c1)C(O)C(C)N
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(12)11(13)9-6-8(14-2)4-5-10(9)15-3;/h4-7,11,13H,12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
YGRFXPCHZBRUKP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.