M6317
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine-5′-(γ-thio)triphosphate triethylammonium salt solution
≥90% (HPLC), aqueous solution
Synonyme(s) :
MANT-GTPγS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H20N6O14P3S
Poids moléculaire :
669.37
Code UNSPSC :
41106305
Produits recommandés
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
aqueous solution
Couleur
colorless
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Potent and competitive adenylyl cyclase inhibitor.
Potent and competitive adenylyl cyclase inhibitor. Competitively inhibited forskolin/Mn2+-stimulated adenylyl cyclase (AC) in S49 cyc- membranes (insect cells deficient in Gαs) with the IC50 value of 84 nM.
Autres remarques
The product is a mixture of 2 esters.
Définition de l'unité
1 unit = 1 μl of 10 mM solution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable