Principaux documents
M3574
Sigma-Aldrich
Methylone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Methylamino-3,4-methylene-dioxy-propiophenone hydrochloride, Methylenedioxymethcathinone hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13NO3·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
off-white to light yellow
Solubilité
H2O: ≥30 mg/mL
Chaîne SMILES 
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)11(13)8-3-4-9-10(5-8)15-6-14-9;/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
GASYWEXOTOXXLK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Methylone is a stimulant, an analog of Methamphetamine. Triple reuptake inhibitor; inhibits the re-uptake of dopamine, 5-HT and norepinephrine.
Methylone is an analog of canthinone and methamphetamine analog.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable