481975
(--)-Nicotine, Ditartrate
Potent agonist of the nicotinic acetylcholine receptor.
Synonyme(s) :
(--)-Nicotine, Ditartrate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolindinyl)pyridine, Di- d-tartrate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolindinyl)pyridine, Di-d-tartrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C10H14N2.2C4H6O6/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;2*1-,2-/m.11/s1
Clé InChI
RFEJUZJILGIRHQ-WBPXWQEISA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Nicotinic acetylcholine receptor
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
289.8 °F
Point d'éclair (°C)
143.2 °C