Principaux documents
M3562
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
size 96 wells, round bottom clear wells, lid, case of 60
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
60 EA
186,00 €
186,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
60 EA
186,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
186,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear polystyrene
round bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 60
Fabricant/nom de marque
Greiner 650185
Volume maximum
323 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
280 μL
Description générale
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Autres remarques
96 well microplate, with lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 300 μm.
Adéquation
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informations légales
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH