M0687
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom clear wells
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom clear wells
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt (F-bottom)
Conditionnement
case of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 655160
Taille
96 wells
Volume des puits
392 μL
Volume de travail par puits
25-340 μL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface