M218
Monoclonal Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor (α4 Subunit) antibody produced in rat
~1 mg/mL, clone mAb 299, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mAb 299, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, chicken, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:800
radioimmunoassay: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHRNA4(1137)
rat ... Chrna4(25590)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable