Documents
870296P
Avanti
DOPE-RGD Lipid
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-(cysarginylglycylaspartate-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C68H116N9Na2O18PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1456.72
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
lipidomics
metabolomics
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5ml Amber Glass Screw Cap Vial
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable