M1755
α-D(+)Mannose 1-phosphate sodium salt hydrate
≥98% (TLC), Sigma Grade
Synonyme(s) :
α-D-Mannopyranosyl phosphate
112,00 €
About This Item
112,00 €
Produits recommandés
Source biologique
plant (Phytolacca fructus / pokeweed)
Niveau de qualité
Qualité
Sigma Grade
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D 36 to 45 °, c = 1% (w/v) in water
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Traces de cations
Na: 14.0-16.0% (anhydrous)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable