Principaux documents
M0896
Sigma-Aldrich
MPTP Hydrochloride
≥98% (AgNO3), powder, dopaminergic neurotoxin
Synonyme(s) :
MPTP HCl, Pyridine, 1,2,3,6-tétrahydro-1-méthyl-4-phényl-, chlorhydrate, MPTP hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.72
Beilstein:
3707312
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine hydrochloride, powder
Forme
powder
Niveau de qualité
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
Couleur
white to off-white
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN1CCC(=CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
Clé InChI
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La MPTP provoque une inflammation, une excitotoxicité, l'apoptose mitochondriale, la formation de corps d'inclusion et un stress oxydatif entraînant une détérioration des neurones dopaminergiques dans le striatum et la substantia nigra. Dans les neurones dopaminergiques, la MPTP bloque le complexe I mitochondrial et provoque un dysfonctionnement des mitochondries.
Application
La MPTP a été utilisée pour étudier ses effets sur la mémoire immunitaire innée de la microglie. Il a aussi permis d'étudier les effets protecteurs des phénylpropionamides sur des modèles de souris atteintes de la maladie de Parkinson.
Le chlorhydrate de 1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine a été utilisé pour induire la maladie de Parkinson chez des modèles animaux :
  • pour étudier l'effet de l'acide docosahexaénoïque sur la distribution de l'apeline dans le système nerveux.
  • pour étudier les troubles du comportement corrélés à des déficits neurochimiques.
  • pour étudier les effets de l'exercice physique sur tapis roulant sur la neuroprotection et la neuro-inflammation.
Actions biochimiques/physiologiques
La 1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine (MPTP) est un dérivé pipéridinique et une neurotoxine dopaminergique utilisé dans la recherche en neurologie. La MPTP est métabolisée en 1-méthyl-4-phénylpyridine (MPP+), qui à son tour peut entraîner la production de radicaux libres in vivo et générer un stress oxydatif. La MPP+ est ainsi reconnue comme le métabolite actif de la MPTP. La MPTP est couramment utilisée dans les travaux de recherche in vivo comme modèle du syndrome parkinsonien. Une revue décrit l'application de la MPTP dans des études portant sur la mort cellulaire programmée dans des maladies neurodégénératives.
Neurotoxine dopaminergique.
Avertissement
Ce produit provoquerait un syndrome parkinsonien sévère et irréversible chez l'homme et chez le singe.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Ibrahim Kaya et al.
NPJ Parkinson's disease, 9(1), 118-118 (2023-07-27)
Metabolism of MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) to the neurotoxin MPP+ in the brain causes permanent Parkinson's disease-like symptoms by destroying dopaminergic neurons in the pars compacta of the substantia nigra in humans and non-human primates. However, the complete molecular pathology underlying MPTP-induced
Hypoxia inducible factor-1? regulates microglial innate immune memory and the pathology of Parkinson?s disease
Dong, et al.
Journal of Neuroinflammation (2024)
Detection of behavioral impairments correlated to neurochemical deficits in mice treated with moderate doses of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Tillerson JL, et al.
Experimental neurology (2002)
Isoquinuclidines: a review of chemical and pharmacological properties
Khan MOF, et al.
Studies in Natural Products Chemistry, 34, 753-787 (2008)
Yuliya V Medvedeva et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(4), 1105-1114 (2009-01-30)
Despite considerable evidence for contributions of both Zn(2+) and Ca(2+) in ischemic brain damage, the relative importance of each cation to very early events in injury cascades is not well known. We examined Ca(2+) and Zn(2+) dynamics in hippocampal slices