Principaux documents
M0500
Sigma-Aldrich
Maleic hydrazide
Synonyme(s) :
3,6-dihydroxypyridazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.09
Beilstein:
112223
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Température d'inflammation spontanée
707 °F
Pf
299-301 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
Clé InChI
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Also available as part of a kit
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300 °C - closed cup