A1091
Azocarmine G
Powder
Synonyme(s) :
Acid Red 101, Rosinduline
171,00 €
About This Item
171,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Azocarmine G,
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
dark red
Solubilité
water: 1 mg/mL, clear, red
ε (coefficient d'extinction)
210-255 at 510-523 nm in water
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2cc3[n+](-c4ccccc4)c5ccccc5nc3c6ccc(cc26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C28H19N3O6S2.Na/c32-38(33,34)20-12-10-18(11-13-20)29-25-17-27-28(22-15-14-21(16-23(22)25)39(35,36)37)30-24-8-4-5-9-26(24)31(27)19-6-2-1-3-7-19;/h1-17H,(H2,32,33,34,35,36,37);/q;+1/p-1
Clé InChI
LUERODMRBLNCFK-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be also be used as a reference standard in the determination of azocarmine G in food products and beverages using high performance liquid chromatography coupled with diode array detector (HPLC-DAD).[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable