Documents
LIF1010
Sigma-Aldrich
Facteur inhibiteur de la leucémie, humain
10 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Synonyme(s) :
Human LIF, Human Leukemia Inhibitory Factor, LIF, hLIF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥1 x 10(E8) U/mg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
10 μg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... LIF(3976)
Description générale
Le LIF humain est une protéine de 19,7 kDa contenant 181 résidus d'acides aminés. Le LIF humain recombinant non glycosylé, exprimé dans E. coli, est impossible à distinguer du LIF natif en termes d'activités biologiques in vitro. Un contrôle des acides aminés montre que les LIF matures humain et murin sont identiques à 78 %. Le LIF humain est tout aussi actif sur les cellules humaines que sur les cellules de souris. Le LIF murin est approximativement 1000 fois moins actif sur les cellules humaines que le LIFh.
Le facteur inhibiteur de la leucémie (LIF) est un facteur lymphoïde qui favorise le maintien à long terme des cellules souches embryonnaires en supprimant la différenciation spontanée. Le LIF présente un certain nombre d'autres activités, notamment la différenciation des neurones cholinergiques, le contrôle de la pluripotence des cellules souches, le métabolisme osseux et le métabolisme des graisses, la mitogenèse de certaines lignées cellulaires facteur-dépendantes et la promotion de la production de mégacaryocytes in vivo.
Origine du produit : Le LIF est exprimé dans E. coli sous la forme d'une protéine de fusion avec de la GST à l'aide du système d'expression pGEX, clivé de la fraction GST par la thrombine puis purifié par chromatographie HPLC.
Application
10 µg, protéine LIF humaine recombinante, exprimée dans E. coli, convenant à la culture de cellules souches.
Définition de l'unité
Activité spécifique : par définition, 50 unités correspondent à la quantité de LIF humain requise pour induire une différenciation chez 50 % des colonies de cellules du type M1 dans des cultures sur gélose de 1 ml.
Forme physique
En solution dans du PBS à pH 7,4 contenant 0,02 % de Tween 20. Sans conservateur ajouté.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 6 à 12 mois maximum. D'autres dilutions doivent être réalisées dans du tampon ou du milieu additionné de protéine (1 % de BSA par exemple) ou de Tween 20.
Produit fabriqué par CHEMICON International, Inc. Le LIF est protégé par les brevets américains n° 5 443 825, 5 750 654 et 6 261 548, le brevet européen n°0285 448 et les brevets étrangers correspondants. Il ne peut être revendu.
Remarque sur l'analyse
A donné un résultat négatif lors de tests aseptiques et de tests de mycoplasmes.
Activité spécifique : L'activité du LIF humain est déterminée par sa capacité à induire une différenciation chez des cellules de leucémie myéloïde M1. La concentration de LIF humain minimale pouvant être détectée dans cet essai est de 0,5 ng/ml.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
LICENCE SELON LIBELLÉ ("LABEL LICENSE") - USAGE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À LA RECHERCHE
Le facteur inhibiteur de la leucémie ("LIF") est protégé par les brevets américains n° 5 443 825 et 5 750 654 et les brevets canadiens n° 1 341 581 et 1 341 469 détenus par AMRAD Corporation Ltd., et fait l'objet d'une licence exclusive accordée à Millipore pour les activités de recherche. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins de recherche et non à des fins commerciales, telles que la fabrication ou le développement d'autres produits de recherche à partir de ce produit ou l'utilisation de ce produit en tant que composant d'un kit de recherche. Ce produit ne doit pas être utilisé chez l'homme ou à des fins de diagnostic.
L'acheteur peut refuser les conditions de cette licence selon le libellé ("label license") en renvoyant le produit non ouvert, auquel cas il recevra un remboursement total du prix d'achat qu'il a payé.
Pour les entités à but lucratif ou les entités de recherche à but commercial, il est nécessaire d'acheter ce produit pour mettre en œuvre une licence commerciale distincte avec Millipore dans les trois mois suivant l'achat. Les chercheurs ne peuvent transférer ce produit ou ses dérivés à des chercheurs effectuant des recherches à but commercial dans d'autres organisations à but non lucratif, ou à des organisations à but lucratif, sans l'autorisation écrite expresse de Millipore, et sans que ces entités aient obtenu une licence expresse de la part de Millipore pour l'utilisation du produit. À l'exception de ce qui est expressément prévu dans les présentes, le cessionnaire de ce produit n'a pas le droit de transférer ce produit ou ses dérivés à toute autre personne ou entité.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
I Madrazo et al.
Cell transplantation, 28(3), 269-285 (2018-12-24)
Individuals with Parkinson's disease (PD) suffer from motor and mental disturbances due to degeneration of dopaminergic and non-dopaminergic neuronal systems. Although they provide temporary symptom relief, current treatments fail to control motor and non-motor alterations or to arrest disease progression.
Pratiti Bandopadhayay et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(4), 912-925 (2013-12-04)
MYC-amplified medulloblastomas are highly lethal tumors. Bromodomain and extraterminal (BET) bromodomain inhibition has recently been shown to suppress MYC-associated transcriptional activity in other cancers. The compound JQ1 inhibits BET bromodomain-containing proteins, including BRD4. Here, we investigate BET bromodomain targeting for
Aldwin Suryo Rahmanto et al.
The EMBO journal, 35(20), 2192-2212 (2016-11-01)
SOX9 is a master transcription factor that regulates development and stem cell programs. However, its potential oncogenic activity and regulatory mechanisms that control SOX9 protein stability are poorly understood. Here, we show that SOX9 is a substrate of FBW7, a
Florian Handle et al.
Molecular cancer therapeutics, 17(12), 2722-2731 (2018-09-27)
IL6/STAT3 signaling is associated with endocrine therapy resistance in prostate cancer, but therapies targeting this pathway in prostate cancer were unsuccessful in clinical trials so far. The mechanistic explanation for this phenomenon is currently unclear; however, IL6 has pleiotropic effects
Xinyu Xiang et al.
Nature communications, 13(1), 463-463 (2022-01-26)
Germ cells are essential to pass DNA from one generation to the next. In human reproduction, germ cell development begins with the specification of primordial germ cells (PGCs) and a failure to specify PGCs leads to human infertility. Recent studies
Articles
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.