05-206
Anti-Laminin beta 2 (LAMB2) Antibody
UPSTATE®, rat monoclonal, A5
Synonyme(s) :
Anti-LAMS, Anti-NPHS5, Anti-PIERS
610,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
610,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Laminin B2 Antibody, clone A5, clone A5, Upstate®, from rat
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A5, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMB2(3913)
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable