L8039
Lipoprotein, high density from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), solution
Synonyme(s) :
α-Lipoprotein, HDL, High density lipoprotein
565,00 €
About This Item
565,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Conditionnement
vial of 10 mg protein
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Groupe fonctionnel
ester
phospholipid
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... APOB(338) , APOC2(344) , APOE(348)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
HDL is used in cardiovascular research and the development of potential therapeutic approaches to cardiovascular risk management.
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.