Documents
437644
Sigma-Aldrich
Lipoprotéines, de basse densité, plasma humain
Synonyme(s) :
LDL
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Lipoprotéines de basse densité natives issues de plasma humain. Lipoprotéine de transport du cholestérol responsable de l′acheminement des lipides (cholestérol) du foie jusqu′aux tissus. (Composition : 78-81 % de lipides ; 19-22 % de protéines. Remarque : Un flacon de 10 mg contient 2 mg de protéine.)
Lipoprotéines de basse densité natives issues de plasma humain. Lipoprotéine de transport du cholestérol responsable de l′acheminement des lipides (cholestérol) du foie jusqu′aux tissus. Composition : 78-81 % de lipides ; 19-22 % de protéines.
Un flacon de 10 mg contient ~2 mg de protéine.
Conditionnement
Pour connaître la concentration spécifique du lot, voir l′étiquette du flacon.
Avertissement
Toxicité : Manipulation standard (A)
Forme physique
Dans du NaCl 150 mM et de l′EDTA 0,01 % à pH 7,4.
Notes préparatoires
Produit préparé à partir de plasma négatif pour l′Ag HBs et les anticorps dirigés contre le VIH et le VHC selon des tests certifiés.
Reconstitution
Ce produit ne contient aucun conservateur, il est donc recommandé de l′utiliser sous une hotte à flux laminaire. Une fois ouvert, ce produit est stable 1 semaine entre 2 et 8 °C.
Autres remarques
Foster, J.D., et al. 1993. Endocrinology132, 337.
Retsky, K.L., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 1304.
Fielding, C.J. 1992. FASEB J. 6, 3162.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jiawei Chen et al.
The Biochemical journal, 393(Pt 1), 255-265 (2005-09-22)
LOX-1, a receptor for ox-LDL (oxidized low-density lipoprotein), has recently been determined to play a critical role in the progression of atherosclerosis. LOX-1 expression (mRNA and protein) has been shown to be up-regulated by pro-atherogenic stimuli, such as ox-LDL and
Brett M Stevens et al.
STAR protocols, 2(1), 100248-100248 (2021-01-14)
Isolation of leukemia stem cells presents a challenge due to the heterogeneity of the immunophenotypic markers commonly used to identify blood stem cells. Several studies have reported that relative levels of reactive oxygen species (ROS) can be used to enrich
Yaw Asare et al.
Frontiers in physiology, 11, 673-673 (2020-07-07)
Atherogenesis and arterial remodeling following mechanical injury are driven by inflammation and mononuclear cell infiltration. The binding of immune complexes (ICs) to immunoglobulin (Ig)-Fc gamma receptors (FcγRs) on most innate and adaptive immune cells induces a variety of inflammatory responses
Eui-Jung Park et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(2), 3379-3398 (2020-01-11)
Aquaporin-5 (AQP5) plays a role in breast cancer cell migration. This study aimed to identify AQP5-targeting miRNAs and examine their effects on breast cancer cell migration through exosome-mediated delivery. Bioinformatic analyses identified miR-1226-3p, miR-19a-3p, and miR-19b-3p as putative regulators of
Se-Hyun Oh et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(6), 7301-7314 (2019-03-13)
Hypercholesterolemia is reported to increase reactive oxygen species (ROS) and to promote breast cancer progression. ROS play an important role in tumor biology, and xanthine oxidase (XO) is an enzyme that generates ROS. The effects of febuxostat (FBX), an XO