Principaux documents
L6789
Laser Tough-Spots®
diam. 1 in., white
Synonyme(s) :
solvent resistant labels, temperature resistant labels
1 PKG
75,20 €
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
75,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyolefin
white
Conditionnement
pack of 1260 ea (63 labels per sheet)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech SPOT-4000
Diamètre
1 in.
Catégories apparentées
Description générale
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Informations légales
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech