L6394
Lysozyme human
lyophilized powder, ≥100,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥100,000 units/mg protein
Composition
Protein, ~10% E1%/280
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LYZ(4069)
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable