L6150
Lysine Oxidase from Trichoderma viride
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Synonyme(s) :
L-Lysine:oxygen oxidoreductase (deaminating)
533,00 €
About This Item
533,00 €
Produits recommandés
Source biologique
fungus (Trichoderma viride)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥20 units/mg protein
Poids mol.
112 kDa
Composition
Protein, 5-20%
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable