SRP0375
LOXL2 human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥86% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
LOR2, WS9-14, lysyl oxidase-like 2
683,00 €
About This Item
683,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Essai
≥86% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
85 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
0.23 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... LOXL2(4017)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)