L6006
Leu-Pro trifluoroacetate salt
powder
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O3.C2HF3O2/c1-7(2)6-8(12)10(14)13-5-3-4-9(13)11(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h7-9H,3-6,12H2,1-2H3,(H,15,16);(H,6,7)/t8-,9-;/m0./s1
Clé InChI
AUVSSRGHMVVWPD-OZZZDHQUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable