Documents
W384720
Sigma-Aldrich
L-Lysine
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Acide (S)-2,6-diaminocaproïque
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Numéro FEMA:
3847
Numéro Beilstein :
1722531
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
17.026
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.320
Pureté
≥98%
Pf
215 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clé InChI
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Application
  • Novel recombinant aminoacylase from Paraburkholderia monticola capable of N-acyl-amino acid synthesis: Discusses a new enzyme capable of utilizing L-Lysine for synthesizing N-acyl-amino acids, paving the way for advancements in biochemical syntheses and industrial applications (Haeger et al., 2024).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)