L5390
Lectin from Erythrina cristagalli (coral tree)
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Erythrina cristagalli agglutinin, ECA
268,00 €
About This Item
268,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Puissance
<0.5 μg per mL agglutination activity
Composition
Protein, ≥85% biuret
Impuretés
salt, free
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable