L5135
L-Leucine Dehydrogenase from Bacillus cereus
lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
Synonyme(s) :
L-Leucine:NAD+ oxidoreductase (deaminating)
906,00 €
About This Item
906,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥60 units/mg protein
Poids mol.
245 kDa
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable