Principaux documents
L4524
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5
purified by ion-exchange chromatography, TLR ligand tested
Synonyme(s) :
LPS
5 MG
273,00 €
10 MG
504,00 €
25 MG
1 080,00 €
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
273,00 €
10 MG
504,00 €
25 MG
1 080,00 €
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
Escherichia coli (O55:B5)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Produit purifié par
ion-exchange chromatography
Impuretés
<1% Protein
<1% RNA
Couleur
white to yellow cast
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This product is extracted from E. coli serotype O55:B5 and purified by ion exchange. The source strain is CDC 1644-70. The LPS O55:B5 has been used to stimulate human peritoneal macrophages at 1 ng/mL and to stimulate equine peritoneal macrophages at 1-100 ng/mL.
Application
Les lipopolysaccharides (LPS) sont des constituants caractéristiques de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif. Les LPS et leur fraction lipidique (lipide A) stimulent les cellules du système immunitaire inné via le récepteur TLR4 (Toll-Like Receptor 4), un membre de la famille des récepteurs de type Toll, qui reconnaît la signature moléculaire des principaux agents pathogènes (PAMP).
Actions biochimiques/physiologiques
Lipopolysaccharides (LPS) are localized in the outer layer of the membrane and are, in noncapsulated strains, exposed on the cell surface. They contribute to the integrity of the outer membrane, and protect the cell against the action of bile salts and lipophilic antibiotics.
Notes préparatoires
The product is soluble in water (5 mg/ml) or cell culture medium (1 mg/ml) yielding a hazy, faint yellow solution. A more concentrated, though still hazy, solution (20 mg/ml) has been achieved in aqueous saline after vortexing and warming to 70-80 oC. Lipopolysaccharides are molecules that form micelles in every solvent. Hazy solutions are observed in water and phosphate buffered saline. Organic solvents do not give clearer solutions. Methanol yields a turbid suspension with floaters, while water yields a homogeneously hazy solution.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Lipopolysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yoshitaka Shirasaki et al.
Scientific reports, 4, 4736-4736 (2014-04-23)
Protein secretion, a key intercellular event for transducing cellular signals, is thought to be strictly regulated. However, secretion dynamics at the single-cell level have not yet been clarified because intercellular heterogeneity results in an averaging response from the bulk cell
Arij Faksh et al.
Pediatric research, 79(3), 391-400 (2015-11-06)
Antenatal inflammation and preterm birth are associated with the development of airway diseases such as wheezing and asthma. Utilizing a newborn mouse model, we assessed the effects of maternal inflammation and postnatal hyperoxia on the neonatal airway. Pregnant C57/Bl6 dams
Laura B Fanning et al.
PloS one, 8(2), e57007-e57007 (2013-02-23)
Leukocyte Immunoglobulin-like Receptor B4 (LILRB4) null mice have an exacerbated T helper cell type 2 (Th2) immune response and pulmonary inflammation compared with Lilrb4(+/+) animals when sensitized intranasally with ovalbumin (OVA) and low-dose lipopolysaccharide (LPS) followed by challenge with OVA.
Siroon Bekkering et al.
Clinical science (London, England : 1979), 133(10), 1185-1196 (2019-05-16)
Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease that has its origins in early life. Postnatal inflammation exacerbates atherosclerosis, but the possible effect of intrauterine inflammation is largely unexplored. Exposure to inflammation in utero is common, especially in infants born preterm, who
Li Liu et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 19(12), 2728-2740 (2015-08-21)
It remains unclear whether and how cardiomyocytes contribute to the inflammation in chronic heart failure (CHF). We recently reviewed the capacity of cardiomyocytes to initiate inflammation, by means of expressing certain immune receptors such as toll-like receptors (TLRs) that respond
Articles
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenu apparenté
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.