71717
Sodium Dodecyl Sulfate
tested according to NF, mixture of sodium alkyl sulfates consisting mainly of sodium dodecyl sulfate
Synonyme(s) :
Dodécyl sulfate sodium salt, Dodécylsulfate de sodium, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP
tested according to NF
Description
anionic
62
Pureté
≥85.0% (content of sodium alkyl sulfates)
Forme
rod
Poids mol.
288.38 g/mol
Pf
204-207 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
HLB
40
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges