L3414
Monoclonal Anti-LAP2 (TMPO) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 6E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CMD1T, Anti-Cardiomyopathy, dilated, 1T, included, Anti-Lamina Associated Polypeptide 2/Thymopoietin, Anti-TMPO, Anti-Thjymopoietin
439,00 €
About This Item
439,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 25 kDa (ζ isoform)
antigen 38 kDa (γ isoform, singlet or doublet)
antigen 42 kDa (δ isoform)
antigen 45 kDa (ε isoform)
antigen 50 kDa (β isoform, singlet or doublet)
antigen 76 kDa (α isoform)
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured human chronic myelogenous leukemia K562 cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TMPO(7112)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable